Learn More
Acetato de litio dihidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10730901 250 g Frasco de plástico 250 g
10450861 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10730901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199842500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-17-4
Fórmula molecular C2H3LiO2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 102.02
Número MDL MFCD00066949
Clave InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
Nombre IUPAC litio; acetato; dihidrato
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetate dihydrate
Punto de fusión 56°C to 58°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5 (5% soln.)
Forma física Polvo cristalino adherente y trozos
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3CO2Li·2H2O
Beilstein 02, 107
Índice Merck 15, 5577
Información de solubilidad Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water,215g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.02
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetate, lithium, dihydrate, Acetic acid, lithium salt