Learn More
Acetato de litio, anhidro, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945109 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11945109 5 kg 5 Kg
11935109 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945109 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268640050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-89-4
Fórmula molecular C2H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 65.98
Número MDL MFCD00013057
Clave InChI XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
Nombre IUPAC litio;acetato
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetate, anhydrous
Punto de fusión 280.0°C to 285.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3COOLi
Cantidad 5 kg
Beilstein 02,107
Índice Merck 15,5577
Información de solubilidad Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C),938g/L (50°C),freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.99
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Materia insoluble 0.1% max. (in water)
Forma física Polvo o cristales