Learn More
Acetato de litio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11361143 100 g Frasco de vidrio 100 g
10227370 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361143 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297111000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-89-4
Fórmula molecular C2H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 65.98
Número MDL MFCD00013057
Clave InChI XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
Nombre IUPAC litio;acetato
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetate
Punto de fusión 280.0°C to 285.0°C
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3COOLi
Beilstein 02,107
Índice Merck 15,5577
Información de solubilidad Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C), 938g/L (50°C), freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.99
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lithiumsalt