Learn More
Estándar de litio AA: Li a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17997749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17997749 500 mL 500 ml
17918659 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17997749 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGAALIN500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de litio AA: Li a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium
CAS 7439-93-2
Métodos AA/GFAA
Nombres de analitos o componentes Lithium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Li
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Li
Fórmula InChI InChI=1S/Li
SMILES [Li]
Nombre IUPAC Lithium
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 6.94
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 7,016 g/mol