Learn More
Patrón de isótopos de litio 6 para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11436018 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
11436018 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 11436018 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ISOTLI6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Li 6100 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium 6 Isotope Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
% mín. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Fórmula molecular Li
Número MDL MFCD00134051
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:30145
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio