Learn More
Estándar interno de litio-6: 6Li a 100 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Descripción
Estándar interno de litio-6: 6Li a 100 μg/mL en HNO3 al 2%
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Lithium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Li |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Li |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Li |
| SMILES | [Li] |
| Show More |