Learn More
Estándar interno de litio-6: 6Li a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17938129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17938129 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17938129 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLISA6LI100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar interno de litio-6: 6Li a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium
CAS 7439-93-2
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Lithium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Li
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Li
Fórmula InChI InChI=1S/Li
SMILES [Li]
Nombre IUPAC Lithium
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 6.94
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 7,016 g/mol