Learn More
4,5-Diciano-2-(trifluorometilo)imidazol de litio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438775 1 g 1 g
15448775 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34081.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 761441-54-7 | C6F3LiN4 | 192.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 761441-54-7
Fórmula molecular C6F3LiN4
Peso molecular (g/mol) 192.03
Número MDL MFCD18827480
Clave InChI CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile
PubChem CID 73995168
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.03
Porcentaje de pureza 95%