Learn More
2-(Morfolinometil)benzoato de litio, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10749605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10749605 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10749605 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48651DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoate
CAS 904696-60-2
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Fórmula molecular C12H14LiNO3
Número MDL MFCD08690277
Cantidad 1 g
Sinónimo lithium 2-morpholinomethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithotab 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, tech, 2-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, lithium salt, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, benzoicacid,2-4-morpholinylmethyl-,lithium salt 1:1
Clave InChI PKLIDBHLNQBFTO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].C1COCCN1CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
Nombre IUPAC litio; 2-(morfolin-4-ilmetil)benzoato
Peso molecular (g/mol) 227.188
PubChem CID 23713561
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.19
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico