Learn More
Litio 2-etilhexanoato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313748 50 g 50 g
11393738 2 g 2 g
11303748 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039330.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 15590-62-2 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15590-62-2
Fórmula molecular C8H15LiO2
Peso molecular (g/mol) 150.146
Número MDL MFCD00058702
Clave InChI MAZKNBXUMANNDL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid lithium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt 1:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt, acmc-20akn3, lithium 1+ ion 2-ethylhexanoate, lithium 1+ 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, lithium salt 1:1
PubChem CID 23672311
Nombre IUPAC litio;2-etilhexanoato
SMILES [Li+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium 2-ethylhexanoate
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Forma física Bultos
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium 2-ethylhexanoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium 2-ethylhexanoate