Learn More
2,4-Pentanodionato de litio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357298 10 g 10 g
11337298 50 g 50 g
11347298 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030529.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 18115-70-3 | C5H7LiO2 | 106.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18115-70-3
Fórmula molecular C5H7LiO2
Peso molecular (g/mol) 106.05
Número MDL MFCD00013496
Clave InChI JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Sinónimo Lithium acetylacetonate
Nombre IUPAC litio(1+) 2,4-dioxopentan-3-uro
SMILES [Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium 2,4-pentanedionate
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 4575087
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.05
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física cristalino/a/s