Learn More
2-[(4-Metilpiperazin-1-il)metil]benzoato de litio, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10526714 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10526714 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47451DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 915707-44-7
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H17LiN2O2
Número MDL MFCD09064954
Cantidad 1 g
Sinónimo lithium 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithium 1+ ion 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithotab 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, 4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid, lithium salt, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzoic acid, lithium salt, benzoicacid,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-,lithium salt 1:1, lithium 1+ 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate
Clave InChI BHMRBFXQIGCNNV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
Nombre IUPAC litio; 2-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoato
Peso molecular (g/mol) 240.231
PubChem CID 24229493
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.23
Porcentaje de pureza 90%