Learn More
Lith-O-Asp, MedChemExpress
Código de producto. 16485466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485466 100 mg 100 miligramos
16464628 10 mg 10 miligramos
16427347 5 mg 5 miligramos
16413176 25 mg 25 miligramos
16410927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112415
MedChemExpress Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lith-O-Asp
Forma física Solid
CAS 881179-02-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H45NO6
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12-;@[C@](-;@C-;@C-;@[C@]-;@2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])-;@[C@@]3([H])-;@[C@](-;@[C@@]4(-;@[C@](-;@C-;@[C@H](OC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)-;@C-;@C-;@4)([H])-;@C-;@C-;@3)C)([H])-;@C-;@C-;@1
Peso molecular (g/mol) 491.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.66
Porcentaje de pureza 98.0%