Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B de lisamina, cloruro de sulfonio, +99 %
Código de producto. 10167940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10167940 1 g Frasco de vidrio 1 g
10536792 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10167940 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 413230010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62796-29-6 | C27H29ClN2O6S2 | 577.107 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62796-29-6
Fórmula molecular C27H29ClN2O6S2
Peso molecular (g/mol) 577.107
Número MDL MFCD00042001
Clave InChI YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sulforhodamine B sulfonyl chloride
PubChem CID 65223
Nombre IUPAC 5-clorosulfonilo-2-[3-(dietilamino)-6-dietillazanioilidenoxanten-9-il]benzensulfonato
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Nombre de nota 99+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.11
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Molar ext.%gt; 85, 000L/mol.cm(lambda 564 +/- 3nm) in dichloromethane
Color Verde
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.