Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de lisamina B, puro
Código de producto. 10328570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10328570 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10328570 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 190100250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lissamine Green B
CAS 3087-16-9
Fórmula molecular C27H25N2NaO7S2
Número MDL MFCD00012117
Beilstein 14, II, 514
Sinónimo Acid Green 50, C.I. 44090, Wool Green S
Clave InChI WDPIZEKLJKBSOZ-UHFFFAOYSA-M
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 4-[[4-(dimetilamino)fenil]-(4-dimetilazanioilideneciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-3-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 576.614
PubChem CID 91525
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.6
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 50% min.
Color Negro o marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lissamine Green B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.