Learn More
(+/-)-Lisofilina, TRC
Código de producto. 30482732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482732 10 mg 10 miligramos
30476677 25 mg 25 miligramos
30476235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46905010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6493-06-7
Fórmula molecular C13 H20 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 280.32
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-, Theobromine, 1-(5-hydroxyhexyl)- (7CI,8CI), 3,7-Dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, (±)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine, (±)-Lisofylline, (±)-Lisophylline, 1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxantine, 1-(5'-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine, 3,7-Dimethyl-1-(5-hydroxyhexyl)xanthine, BL 194, Penthydroxyfylline, Pentoxifylline alcohol
Nombre IUPAC 1-(5-hidroxihexil)-3,7-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES CC(O)CCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Lisofylline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1535