Learn More
(+/-)-Lisofilina-d6, TRC
Código de producto. 30472878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472878 10 mg 10 miligramos
30466304 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46905210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185995-26-9
Fórmula molecular C13H14D6N4O3
Peso molecular (g/mol) 286.36
Sinónimo 3,7-Dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-(dimethyl-d6)-1H-purine-2,6-dione, 1-(5-Hydroxyhexyl)theobromine-d6, (+/-)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-(dimethyl-d6)xanthine, BL 194-d6, Pentoxifylline-d6 Alcohol, Hydroxypentoxifylline-d6
Nombre IUPAC 1-(5-hidroxihexil)-3,7-bis(trideuteriometil)purina-2,6-diona
SMILES O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])[2H])C(N1CCCCC(O)C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Lisofylline-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1912