Learn More
Lisinoprilo (S,S,R)-Diketopiperazina (~90%), TRC
Código de producto. 30135534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135534 5 mg 5 miligramos
30132642 25 mg 25 miligramos
17900995 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4689755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219677-82-4
Fórmula molecular C21 H29 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 387.47
Sinónimo Lisinopril diketopiperazine, (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(H)-yl]-4-phenylbutanoic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-aminobutil)-1,4-dióxo-6,7,8,8a-tetrahidro-3H-pirrrolo[1,2-a]pirazina-2-il]-4-ácido fenilbutanoico
SMILES NCCCC[C@@H]1N([C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)[C@H]3CCCN3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lisinopril Diketopiperazine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2158