Learn More
Lisinopril dihydrate, MedChemExpress
Descripción
Lisinopri dihydrate (MK-521 dihydrate) is angiotensin-converting enzyme inhibitor, used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lisinopril dihydrate |
| CAS | 83915-83-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H35N3O7 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | MK-521 dihydrate |
| Información de solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (75.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](CCCCN)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O.O |
| Peso molecular (g/mol) | 441.52 |
| Mostrar más |