Learn More
Lisinopril dihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30459194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459194 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459194 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0598.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lisinopril Dihydrate
CAS 83915-83-7
Nombres de analitos o componentes Lisinopril Dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H31 N3 O5 . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Lisinopril Dihydrate, N2-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl-L-proline dihydrate, (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]-L-proline dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]hexanoil]pirrolidina-2-carboxílico; dihidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 441.52
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.2475 g/mol