Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de Lisinopril
Código de producto. 15881042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15881042 5 g 5 g
15871042 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15881042 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83915-83-7 | C21H35N3O7 | 441.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83915-83-7
Fórmula molecular C21H35N3O7
Peso molecular (g/mol) 441.53
Clave InChI CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
PubChem CID 22887897
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lisinopril dihydrate
Cantidad 5 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lisinopril dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lisinopril dihydrate