Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de Lisinopril
Product Code. 15871042 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15871042 1 g 1 g
15881042 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15871042 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 462610010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 83915-83-7 | C21H35N3O7 | 441.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83915-83-7
Fórmula molecular C21H35N3O7
Peso molecular (g/mol) 441.53
Clave InChI CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
PubChem CID 22887897
Specifications
Nombre del producto químico o material Lisinopril dihydrate
Cantidad 1 g