Learn More
Lisinoprilo (8R,S)-Dicetopiperazina (mezcla de diastereomeros) Mps1-en-1 dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30011937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011937 5 mg 5 miligramos
30003623 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4689905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092813-99-4
Fórmula molecular C21 H29 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 387.47
Sinónimo Lisinopril (8R,S)-Diketopiperazine
Nombre IUPAC (2S)-2-[(3S)-3-(4-aminobutil)-1,4-dioxó-6,7,8,8a-tetrahidro-3H-pirrolo[1,2-a]pirazina-2-il]-4-ácido fenilbutanoico
SMILES NCCCC[C@@H]1N([C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)C3CCCN3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lisinopril R,S,S-Diketopiperazine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16?,17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2158