Learn More
Lisadimato (>85%), TRC
Código de producto. 30478837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478837 100 mg 100 miligramos
30471666 10 mg 10 miligramos
30466960 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL460000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-44-7
Fórmula molecular C10H13NO4
Peso molecular (g/mol) 211.21
Sinónimo Glyceryl p-aminobenzoate, Escalol 106, Glycerol, 1-(p-aminobenzoate), 2,3-Dihydroxypropyl 4-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-glyceryl ester, NIPA GMPA
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil 4-aminobenzoato
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lisadimate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(14)15-6-9(13)5-12/h1-4,9,12-13H,5-6,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0845