Learn More
Liranaftate, MedChemExpress
Descripción
Liranaftate (Piritetrate) is a squalene epoxidase inhibitor with anti-fungicidal activities. Liranaftate can be used for the research of dermatophytes. Liranaftate also suppresses fungal element-promoted production of IL-8 and experimental inflammation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Liranaftate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 88678-31-3 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20N2O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Piritetrate M-732 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (304.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |