Learn More
MedChemExpress Liraglutide
Código de producto. 16471768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471768 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471768 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0014
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Liraglutide is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist used clinically to treat type 2 diabetes mellitus.
Especificaciones
Pureza 98.11%
CAS 204656-20-2
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 3751.26 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 5 mg/mL (1.33 mM∣ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH)