Learn More
MedChemExpress Liraglutide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.11% |
| CAS | 204656-20-2 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3751.26 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 5 mg/mL (1.33 mM∣ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH) |