Learn More
Liquiritin, TRC
Código de producto. 30135911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135911 100 mg 100 miligramos
30132768 25 mg 25 miligramos
30007003 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL468830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-15-5
Fórmula molecular C21 H22 O9
Peso molecular (g/mol) 418.39
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (S)-, Liquiritin (6CI,7CI,8CI), (2S)-2-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyflavanone 4'-β-D-glucopyranoside, 4',7-Dihydroxyflavanone 4'-β-D-glucoside, 7-Hydroxyflavanone 4'-O-glucoside, Likviritin, Liquiritigenin 4'-β-D-glucopyranoside, Liquiritoside
Nombre IUPAC (2S)-7-hidroxi-2-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenilo]-2,3-dihidrocromeno-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[C@@H]3CC(=O)c4ccc(O)cc4O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liquiritin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-4-1-10(2-5-12)15-8-14(24)13-6-3-11(23)7-16(13)29-15/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.1264