Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Liquiritin |
| CAS | 551-15-5 |
| Punto de fusión | >207.0°C |
| Fórmula molecular | C21H22O9 |
| Número MDL | MFCD00210526 |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in dmso, methanol |
| Clave InChI | DEMKZLAVQYISIA-ZRWXNEIDSA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[C@@H]2CC(=O)C3=CC=C(O)C=C3O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S)-7-hydroxy-2-(4-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}phenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one |
| Mostrar más |