Learn More
Liquiritigenin, MedChemExpress
Código de producto. 16491388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491388 5 mg 5 miligramos
16488958 10 mg 10 miligramos
16434827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0377
MedChemExpress Liquiritigenin, a flavanone isolated from Glycyrrhiza uralensis, is a highly selective estrogen receptor β (ERβ) agonist with an EC50 of 36.5 nM for activation of the ERE tk-Luc.
Liquiritigenin, a flavanone isolated from Glycyrrhiza uralensis, is a highly selective estrogen receptor β (ERβ) agonist with an EC50 of 36.5 nM for activation of the ERE tk-Luc.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liquiritigenin
CAS 578-86-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4',7-Dihydroxyflavanone
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (487.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 256.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.25
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death