Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viales de centelleo líquido, vidrio, 20 ml
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Disponibles en dos tamaños de tapón (22-400 y 22-400), envasados por separado
- Los revestimientos de tapón están disponibles en una amplia variedad de materiales para satisfacer sus necesidades
- Dimensiones (DE x Al): 28 mm x 61 mm (con tapón)
- Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
- Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Papel de aluminio (tapón) |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| N.º por caja | 500 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Separate Screw Cap |
| Cantidad | 500/Cs. |
| Tamaño del tapón | 24-400 |
| Mostrar más |