Learn More
Macherey-Nagel™ ARNasa líquida A
Descripción
- La ARNasa A líquida está diseñada principalmente para usarse con NucleoSpin™ y NucleoBond™ kits
- Tiene las mismas especificaciones que la enzima suministrada con todos los productos MACHEREY-NAGEL.
- Se utiliza en la suspensión de muestras para el propósito de lisis celular
- Se puede utilizar para digerir ácidos nucleicos enzimáticamente cuando las fracciones de ARN/ADN eluídas contienen una fracción del otro ácido nucleico
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 mg/mL |
| Color | Incolora |
| Componentes | Líquido de ARNasa (2,5 -< 10%), hidrogenocitrato de disodio (< 10%), Agua |
| pH | Desde 4,5 hasta 5,5 |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoSpin y NucleoBond kits |
| CAS | 9001-99-4L |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 °C a 25 °C) |
| Fuente | Páncreas bovino |
| Cantidad | 2 x 1,25 mL |
| Tipo de producto | Solución enzimática de ARNasa A |
| Mostrar más |