Learn More
Miele Professional™ Lavadora de laboratorio PLW 8683 [LD DS10] con conexión de agua AD, dosificación de líquidos y función EcoDry
Código de producto. 30533282 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
3N
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
30533282 3N 1 hoja
1 options
Código de producto. 30533282 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12798840
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Portacargas modulares, flexibles y sencillos. EasyLoad Sistema con conexión de agua AD
  • Rendimiento/ciclo, p. ej. 128 botellas de laboratorio
  • Flexible y sencillo: portacargas modulares y sistema Easy Load
  • Máxima comodidad para el usuario con la pantalla táctil a color M Touch Flex
  • Cómodo soporte de secado: EcoDry
  • Conectividad de serie mediante WiFi o Ethernet
  • Uso eficaz de los recursos: bomba de calentador de velocidad variable
  • Portacargas modulares, flexibles y sencillos y sistema Easy Load con conexión de agua AD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora/secadora de laboratorio
Caudal 500/ l/min
Presión máxima 1000 kPa
Presión mín. de agua purificada 200 kPa
Color Blanco loto
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cristalería de laboratorio
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C a 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 65 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C a 65 °C
Fondo (imperial) 23 9/16 in
Fondo (métrico) 59.80 cm
Altura (imperial) 32 7/8 in
Altura (métrico) 83.50 cm
Anchura (imperial) 23 9/16 in
Anchura (métrico) 59.80 cm
Requisitos eléctricos 3N
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz