Learn More
Miele Professional™ Lavadora de laboratorio PLW 8683 [OIL LD DS10] con conexión de agua AD, dosificación de líquidos, función EcoDry y sellos de aceite
Código de producto. 30533255 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
30533255 50 Hz 1 hoja
1 options
Código de producto. 30533255 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12798870
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Portacargas modulares, flexibles y sencillos. EasyLoad Sistema con conexión de agua AD
  • Rendimiento/ciclo, p. ej. 128 botellas de laboratorio
  • Flexible y sencillo: portacargas modulares y sistema Easy Load
  • Máxima comodidad para el usuario con la pantalla táctil a color M Touch Flex
  • Cómodo soporte de secado: EcoDry
  • Conectividad de serie mediante WiFi o Ethernet
  • Uso eficaz de los recursos: bomba de calentador de velocidad variable
  • Portacargas modulares, flexibles y sencillos y sistema Easy Load con conexión de agua AD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora/secadora de laboratorio
Caudal 500/ l/min
Presión máxima 1000 kPa
Presión mín. de agua purificada 200 kPa
Color Blanco loto
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cristalería de laboratorio
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C a 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 65 °C
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 65 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C a 65 °C
Fondo (imperial) 23 5/8 in
Fondo (métrico) 60.00 cm
Altura (imperial) 32 7/8 in
Altura (métrico) 83.50 cm
Anchura (imperial) 23 9/16 in
Anchura (métrico) 59.80 cm
Requisitos eléctricos 50 Hz
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.