Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L de alta calidad y resistente a los químicos.
- Diferentes tamaños disponibles
- Cómoda función de vaciado con manos libres
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de inmersión |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1,7 oz |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduado | No |
| Esterilidad | No estéril |