Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Código de producto. 11590162
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11590162 BNC cada uno
10083543 DIN cada uno
2 options
Código de producto. 11590162
Marca: Hamilton™ 238180
Solo quedan null
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Tipo Liq-Glass
Para utilizar con (aplicación) Para su uso diario en laboratorio, titulaciones con ácidos fuertes, así como en bases fuertes
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm