Learn More
Hamilton™ Electrodos Liq-Glass™ 400
Descripción
Información de órdenes
Tipo de solución de llenado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 eléctrico |
| Material | Vidrio |
| Referencia interna | Hamilton Everef |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |