Learn More
Lipstatin, TRC
Código de producto. 30475733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475733 10 mg 10 miligramos
30465848 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46880010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96829-59-3
Fórmula molecular C29H49NO5
Peso molecular (g/mol) 491.7
Sinónimo N-Formyl-L-leucine (1S,3Z,6Z)-1-[[(2S,3S)-3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]-3,6- dodecadien-1-yl Ester, N-Formyl-L-leucine [2S-[2α(1R*,3Z,6Z),3β]]-1- [(3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl]-3,6-dodecadienyl Ester, (-)-Lipstatin
SMILES CCCCCC[C@H]1[C@@H](OC1=O)C[C@H](C/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lipstatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H49NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h12-13,15-16,22-27H,5-11,14,17-21H2,1-4H3,(H,30,31)/b13-12-,16-15-/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.3611
Porcentaje de pureza >95%