Learn More
Liproxstatin-1, MedChemExpress
Código de producto. 16485956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485956 100 mg 100 miligramos
16481507 50 mg 50 miligramos
16458017 5 mg 5 miligramos
16415308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12726
MedChemExpress Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liproxstatin-1
CAS 950455-15-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClN4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (90.95 mM)
SMILES ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 340.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.85
Porcentaje de pureza 97.13%
Grado Research
Forma física Solid