Learn More
α-Lipoic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16402386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402386 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16402386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0492
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
MedChemExpress α-Lipoic Acid is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. α-Lipoic Acid inhibits NF-κB-dependent HIV-1 LTR activation. α-Lipoic Acid induces endoplasmic reticulum (ER) stress-mediated apoptosis in hepatoma cells.
α-Lipoic Acid is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. α-Lipoic Acid inhibits NF-κB-dependent HIV-1 LTR activation. α-Lipoic Acid induces endoplasmic reticulum (ER) stress-mediated apoptosis in hepatoma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H14O2S2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Thioctic acid (±)-α-Lipoic acid DL-α-Lipoic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (484.66 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCCC1SSCC1
Peso molecular (g/mol) 206.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease