Learn More
Lipoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16471896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16471896 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16471896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18733
MedChemExpress Lipoic acid ((R)-(+)-α-Lipoic acid) is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. (R)-(+)-α-Lipoic acid is more effective than racemic Lipoic acid.
Lipoic acid ((R)-(+)-α-Lipoic acid) is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. (R)-(+)-α-Lipoic acid is more effective than racemic Lipoic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lipoic acid
Forma física Solid
CAS 1200-22-2
Color Pale Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H14O2S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (R)-(+)-α-Lipoic acid R-(+)-Thioctic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (484.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CCCC[C@H]1SSCC1
Peso molecular (g/mol) 206.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 98.4%