Learn More
Lipofermata, MedChemExpress
Descripción
Lipofermata is a fatty acid transport protein 2 (FATP2) inhibitor. Lipofermata shows fatty acid transport inhibition with an IC50 of 4.84 μM in Caco-2 cells. Lipofermata, an analog of spiro-indoline-thadiazole, shows zinc-specific suppression of antibacterial activity. Lipofermata perturbs zinc homeostasis in E. coli K-12 with a MIC of 16 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lipofermata |
| Forma física | Solid |
| CAS | 297180-15-5 |
| Color | Earth Yellow |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H10BrN3OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (277.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=C(Br)C=C2)C13SC(C4=CC=CC=C4)=NN3 |
| Mostrar más |