Learn More
Invitrogen™ Reactivo de transfección de células madre Lipofectamine™
Código de producto. 15895604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
0,3 ml
0,75 ml
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.30 ml
0.75 ml
1.50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15895604 1,5 mL 1.50 ml
15781918 0,3 ml 0.30 ml
15793407 0,75 ml 0.75 ml
15783605 0,1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15895604 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor STEM00015
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El reactivo de transfección Lipofectamine Stem está optimizado para lograr la máxima eficacia con una diferenciación temprana mínima en una amplia gama de células madre. Puede administrar conjuntamente complejos de ADN, ARN y ribonucleoproteína Cas9 (RNP).
Lipofectamine Stem Transfection Reagent is optimized to achieve maximum efficiency with minimal early differentiation in a wide range of stem cells. It can co-deliver DNA, RNA, and Cas9 ribonucleoprotein (RNP) complexes. Lipofectamine Stem reagent is compatible with a variety of media systems, including feeder-free, helping support and simplify your stem cell culture workflow. Researchers can achieve up to 80% or better transfection efficiency in pluripotent stem cells (PSCs) and neural stem cells (NSCs), and up to 45% in mesenchymal stem cells (MSCs).
El reactivo de transfección Lipofectamine Stem está optimizado para lograr la máxima eficacia con una diferenciación temprana mínima en una amplia gama de células madre. Puede administrar conjuntamente complejos de ADN, ARN y ribonucleoproteína Cas9 (RNP). El reactivo Lipofectamine Stem es compatible con una gran variedad de sistemas de medios, incluyendo el sistema sin alimentación, lo que ayuda a apoyar y a simplificar su flujo de trabajo de cultivos de células madre. Los investigadores pueden lograr una eficacia de la transfección de hasta un 80 % o superior en las células madre pluripotentes (PSC) y en las células madre neurales (NSC), y hasta un 45 % en las células madre mesenquimales (MSC).
La transfección de células madre sin inhibir la viabilidad celular y el crecimiento celular puede ser todo un desafío debido a la sensibilidad de estas células. Lipofectamine Stem es un reactivo de baja toxicidad que requiere cantidades bajas de ácido nucleico, lo que permite que sus células madre se mantengan saludables y continúen proliferando sin inducir la diferenciación. El reactivo Lipofectamine Stem es:
Con un rendimiento superior: una eficacia hasta 3 veces mayor en iPSC, hESC, NSC y MSC en comparación con otros reactivos
Versátil: un reactivo para ADN, ARN, proteína Cas9 y la cotransfección
Delicado con las células: mantiene la proliferación celular sin inducir la diferenciación
Flexible: transfecta las células en adherencia o suspensión, una alternativa a la electroporación
Logro de una edición genética de alta eficacia en las células madre
Las aplicaciones de edición genética suelen requerir la capacidad de administrar conjuntamente ADN, ARN o proteínas en las células. El reactivo de transfección Lipofectamine Stem está diseñado para administrar conjuntamente complejos CRISPR/Cas9 en células madre humanas para la edición genética de alta eficiencia. Este reactivo se puede utilizar para transfeccionar grandes plásmidos de ADN, como vectores CRISPR/Cas9 todo en uno, y para administrar conjuntamente una gama de ARN, como el gran ARNm Cas9 con complejos de ARNtracr/ARNcr o ARN de guía única (sg), y proteínas como la proteína Cas9 combinada con ARNtracr/ARNcr o ARNsg.
Una alternativa de baja toxicidad a la electroporación
La transfección de células madre mediante métodos de electroporación puede ser difícil y laboriosa. Los protocolos de electroporación recomiendan el cultivo en suspensión de células únicas para garantizar la máxima eficacia y la mínima toxicidad. Utilizando el protocolo de transfección inversa, el reactivo de transfección Lipofectamine Stem demuestra ser una alternativa eficaz y menos tóxica a la electroporación para las células madre. Requiere bajas cantidades de ácido nucleico para lograr la máxima eficacia de transfección, a la par con la electroporación, mientras que apoya la proliferación continua sin inducir la diferenciación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2°C-8°C) y proteger de la luz
Tipo de célula Células madre
Tipo de muestra Células
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 1,5 mL
Compatible con suero No
Condiciones de envío Wet Ice