Learn More
Invitrogen™ Reactivo Lipofectamine™ LTX con reactivo PLUS™
Código de producto. 12353563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
0,3 mL
1 ml
Tamaño de la unidad:
0.30 ml
1 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12353563 0,3 mL 0.30 ml
12343593 0,1 mL cada uno
10573013 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12353563 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15338030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    361.65€ / 0.3 ml
    Ahorro 15.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reactivo Lipofectamine™ LTX con reactivo PLUS™
El reactivo Lipofectamine™ LTX es un reactivo de transfección plasmídica que ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y delicadeza para las células, lo que se traduce en la máxima viabilidad y eficacia de transfección posibles. El reactivo Lipofectamine™ LTX es una solución avanzada para la expresión génica tanto en tipos celulares cotidianos como complejos. Ningún otro reactivo de transfección específico del ADN plasmídico puede igualar la eficacia, comodidad y delicadeza del reactivo Lipofectamine™ LTX para la transfección de líneas de células primarias, complejas y sensibles. El reactivo Lipofectamine™ LTX se sintetiza a partir de componentes 100 % libres de origen animal, por lo que permite validar fácilmente la ausencia de enfermedades zoonóticas, como la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o virus, en experimentos de investigación o líneas celulares.
El reactivo Lipofectamine™ LTX ofrece lo siguiente:
• Servicio superior: transfecte una amplia variedad de tipos celulares, como células primarias, complejas y sensibles, con una gran eficacia.
• Rendimiento superior: combine la elevada eficacia de transfección con la máxima viabilidad celular (> 90 %)
• Protocolos optimizados: protocolos rápidos y sencillos definidos para la mayoría de las líneas de células
• Reactivo altamente eficaz para generar líneas de células estables
Transfecta células primarias de manera eficaz
Las células primarias son a menudo difíciles de transfectar. El reactivo Lipofectamine™ LTX, al combinarse con el reactivo PLUS™, ofrece el más alto nivel de transfección de células primarias de cualquier reactivo basado en lípidos o polímeros. Con el reactivo Lipofectamine™ LTX se han transfectado correctamente muchos tipos de células primarias, incluidos neurocitoblastos primarios.
Rendimiento superior en células complejas
A la hora de lograr altos niveles de expresión proteica en macrófagos RAW267.3, el reactivo Lipofectamine™ LTX supera a los reactivos de transfección de la competencia (consulte la figura). Al lograr una expresión transgénica de alto nivel en células que suelen ser refractarias a la transfección, podrá obtener resultados que anteriormente eran inalcanzables.
Amplia compatibilidad con líneas celulares
Además de su extraordinario rendimiento al transfectar células primarias y complejas, el reactivo Lipofectamine™ LTX le proporciona el método más versátil de transfección de líneas celulares establecidas, incluidas aquellas que son sensibles a otros reactivos de transfección. Utilice nuestra herramienta de selección de transfección, para seleccionar las mejores condiciones de transfección para las células con las que trabaja.
Transfección estable
El reactivo Lipofectamine™ LTX establece el equilibrio adecuado entre potencia y delicadeza, brindándole el mayor porcentaje posible de células transfectadas con éxito. Esto convierte al reactivo Lipofectamine™ LTX en el más rápido y sencillo para establecer transfectantes a partir de tipos celulares complejos o refractarios.
Protocolo sencillo y rápido y compatible con suero
El reactivo Lipofectamine™ LTX ofrece un protocolo simplificado: no es necesario extraer complejos de transfección ni cambiar o agregar medio tras la transfección. Un sencillo protocolo de optimización le ayuda a obtener los mejores resultados rápidamente, de modo que se reducirá el tiempo de manipulación y obtendrá resultados más rápidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Cada unidad contiene un vial de reactivo Lipofectamine™ LTX (0,3 ml) y un vial de reactivo Plus (250 µl). Almacenar de 2– 8 °C.
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, plásmidos de ARNi (shRNA, miR)
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 0,3 mL
Compatible con suero
Condiciones de envío Hielo húmedo