Learn More
Invitrogen™ Dispositivo de transferencia de gel iBlot™ 2
Código de producto. 15217995
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 dispositivo
Tamaño de la unidad:
1 unidad
15217995 1 dispositivo 1 unidad
1 options
Código de producto. 15217995 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB21001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Dispositivo iBlot 2 y pilas de transferencia
Realiza la transferencia Western blot de forma sencilla, eficaz y fiable en un plazo de siete minutos y sin necesidad de tampones líquidos
El dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 es una parte integral del sistema de inmunotransferencia seca iBlot 2, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas consumibles de transferencia que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia (nitrocelulosa o fluoruro de polivinilideno [PVDF]).
  • Transferencia de proteínas completa en 7 minutos o menos
  • Alta sensibilidad de detección y transferencia uniforme
  • Mayor reproducibilidad y fiabilidad de la inmunotransferencia
  • Tipos de membranas y formatos de tamaños de gel flexibles
  • Un sistema sencillo y fácil de usar
  • Opciones para crear nuevos programas personalizados
  • Notas de aplicación y tutorial integrados
  • Pilas de transferencia de alta calidad más compactas que nunca
Transferencias de proteínas rápidas y de alta calidad
  • Para la electrotransferencia seca de proteínas de minigeles, geles medios y E-PAGE™ a membranas de PVDF o nitrocelulosa para la detección de inmunotransferencia (Western blot)
  • Ofrece velocidad, comodidad y transferencia de alta calidad, lo que produce unas bandas transparentes y nítidas que permanecen nítidas y rectas. Además, proporciona una eficacia de transferencia excepcional
  • Permite a los usuarios crear programas personalizados
Las transferencias con iBlot 2 ahorran tiempo
  • Con el sistema iBlot 2 no es necesario preparar tampones, pretratar el gel ni limpiar después de la inmunotransferencia
  • El tiempo de preparación y funcionamiento total suele ser inferior a 10 minutos por inmunotransferencia, lo que supone ahorros de tiempo considerables en comparación con las técnicas convencionales de transferencia Western
Funcionamiento
  • Se incorporan depósitos de iones de tampón a la matriz de gel (pilas de transferencia) en lugar de depósitos de tampones o papeles empapados
  • La alta densidad de iones en la matriz de gel permite una rápida transferencia de proteínas
  • Durante la inmunotransferencia, el ánodo de cobre no genera gas oxígeno como resultado de la electrólisis del agua, lo que reduce la distorsión de inmunotransferencias (las técnicas convencionales de transferencia de proteínas, incluidas húmedas, semihúmedas y semisecas, utilizan electrodos inertes que generan oxígeno)
  • El tiempo de transferencia se reduce debido a una menor distancia entre los electrodos, una intensidad del campo alta y una corriente alta
  • Resulta sencillo evitar las burbujas de aire atrapadas que con frecuencia se crean durante la preparación manual de las capas del sándwich para inmunotransferencia gracias al diseño de eliminación de burbujas que potencia una transferencia completa y uniforme
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) iBlot™
Gel Compatibility Gel Bolt™ Bis-Tris Plus, gel E-PAGE™, gel medios Novex™, gel NuPAGE™, minigel Novex™
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Mode of Transfer Seco
Línea de productos iBlot
Running Time ∼ 7 min
Capacidad de procesamiento 1 gel medio o 2 minigeles
Tipo Dispositivo de transferencia
Cantidad 1 dispositivo
Dimensión en ejecución Horizontal