Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced
Código de producto. 13428456 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 set
10 ml
50 ml
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13428456 1 x 1 ml 1 ml
11380912 1 x 5 ml cada uno
12634225 2 x 5 ml 10 ml
13438456 5 x 5 ml paquete de 5
13448456 10 x 5 ml 1 set
13418456 1 x 50 ml 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13428456 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4444556
La mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced se ha diseñado para igualar o superar el rendimiento de las mezclas maestras estándar con un menor tiempo de procesamiento (<40 minutos)
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
  • Ofrece una cuantificación y fiabilidad precisas en menos tiempo en un conjunto de plataformas de instrumentos de qPCR
  • Proporciona el mejor rendimiento de su clase, incluido el rango cuantificable más amplio, tanto en reacciones individuales como dúplex, incluso con objetivos exigentes
  • TaqMan Fast Advanced Master Mix contiene ADN polimerasa AmpliTaq Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y tampón optimizado
  • Diseñado para proporcionar un rendimiento igual o superior al de las mezclas maestras estándar
  • Diseñado para mantener un alto nivel de rendimiento en reacciones preensambladas hasta durante 72 horas
  • Se suministra a una concentración 2X
  • Almacenar a 4°C
Características de TaqMan Fast Advanced Master Mix:
  • El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad superiores a los de las mezclas estándar en modo normal
  • Diseñada para mejorar la estabilidad de sobremesa: estable a temperatura ambiente hasta 72 horas en reacciones montadas previamente
  • Optimizada para multiplexing: validada para duplexado con ensayos de control positivos internos exógenos y endógenos
  • Tiempos de procesamiento reducidos: optimizado para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
  • Transiciones perfectas en sus experimentos: validadas con ensayos TaqMan para expresión génica y microARN, y tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene 1 tubo (1 ml) de 2 mezclas maestras TaqMan Fast Advanced suficientes para 100 reacciones
La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced contiene ADN polimerasa AmpliTaq Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs (con dUTP), colorante ROX (referencia pasiva) y tampón optimizado.
Almacenar a 4 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Capacidad multiplex Duplex
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra Fast Advanced
Cantidad 1 x 1 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Gene Expression, DNA Quantification, Presence/Absence, miRNA analysis
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 1 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High