Learn More
Lipoamide, MedChemExpress
Código de producto. 16488636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1142
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lipoamide
CAS 940-69-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NOS2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-α-Lipoamide DL-Lipoamide DL-6,8-Thioctamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N)CCCCC1SSCC1
Peso molecular (g/mol) 205.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.34
Porcentaje de pureza 96.04%
Grado Research
Forma física Solid