Learn More
Liotironina sódica, Mikromol™
Descripción
Liotironina sódica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Liothyronine sodium |
| CAS | 55-06-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Liothyronine sodium |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C15 H11 I3 N O4 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Liothyronine Sodium, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt (1:1), 3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine monosodium salt, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine monosodium salt), 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, 3,3',5-Triiodothyronine sodium salt, 3,5,3'-Triiodo-L-thyronine monosodium salt, Basoprocin, Cynomel, Cyomel, Cytobin, Cytomel, Cytomel sodium, Cytomine, Ibiothyron, L-Triiodothyronine sodium salt, Liothyroniinde sodium salt, Liothyronin sodium, Liothyronine sodium, Sodium 3,3',5-triiodo-L-thyronine, Sodium 3,5,3'-triiodothyronine, Sodium L-3,3',5-triiodothyronine, Sodium L-triiodothyronine, Sodium T3, Sodium liothyronine, Sodium triiodo-L-thyronine, Sodium triiodothyronine, T3 Sodium salt, Tertroxin, Triiodothyronine sodium salt, Triostat, Triothyrone, Levothyroxine Sodium Impurity A, Levothyroxine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoato |
| Mostrar más |