Learn More
Liotironina sódica, LoGiCal
Código de producto. 30463560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463560 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463560 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0626.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liothyronine sodium
CAS 55-06-1
Nombres de analitos o componentes Liothyronine sodium
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H11 I3 N O4 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Liothyronine Sodium, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt (1:1), 3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine monosodium salt, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine monosodium salt), 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, 3,3',5-Triiodothyronine sodium salt, 3,5,3'-Triiodo-L-thyronine monosodium salt, Basoprocin, Cynomel, Cyomel, Cytobin, Cytomel, Cytomel sodium, Cytomine, Ibiothyron, L-Triiodothyronine sodium salt, Liothyroniinde sodium salt, Liothyronin sodium, Liothyronine sodium, Sodium 3,3',5-triiodo-L-thyronine, Sodium 3,5,3'-triiodothyronine, Sodium L-3,3',5-triiodothyronine, Sodium L-triiodothyronine, Sodium T3, Sodium liothyronine, Sodium triiodo-L-thyronine, Sodium triiodothyronine, T3 Sodium salt, Tertroxin, Triiodothyronine sodium salt, Triostat, Triothyrone, Levothyroxine Sodium Impurity A, Levothyroxine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 672.96
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.772 g/mol