Learn More
Éster metílico de liotironina, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de liotironina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Liothyronine Methyl Ester |
| CAS | 54914-53-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Liothyronine Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 I3 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Liothyronine Methyl Ester, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine methyl ester, 3,5,3'-Triiodo-L-thyronine methyl ester, L-Triiodothyronine methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14I3NO4/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3/t13-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoato de metilo |
| Mostrar más |